4-Amino-2-methylpyridin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H55036.MD
H55036.03
H55036.06
H55036.MDEA
601
DKK
H55036.MD
H55036.03
H55036.06
4-Amino-2-methylpyridin 98%
4-Amino-2-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 18437-58-6
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Melting Point: 93-97°
MDL No.: MFCD00186509
Formel:
C₆H₈N₂ Smeltepunkt: 93…97 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00186509 CAS-nummer: 18437-58-6 |