3-Brom-2-methylbenzoesyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55436.03 H55436.06
H55436.03EA 511 DKK
H55436.03 H55436.06
3-Brom-2-methylbenzoesyre ≥97%
3-Brom-2-methylbenzoesyre
Purity: 97% CAS No.: 76006-33-2 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 152-156° MDL No.: MFCD00270097
Formel: C₈H₇BrO₂
Smeltepunkt: 152…156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00270097
CAS-nummer: 76006-33-2