Oliesyre ≥85.0% (by GC)

Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: (9Z)-9-Octadecenoic acid

O0011-25ML O0011-500ML
TCIAO0011-25MLEA 132 DKK
TCIAO0011-25ML TCIAO0011-500ML
Oliesyre ≥85.0% (by GC)
Oliesyre
Formel: C₁₈H₃₄O₂
Molekylvægt: 282.47 g/mol
Kogepunkt: 285°C
Smeltepunkt: 16.7
Flammepunkt: 187°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064242
CAS-nummer: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 14,06828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efc11a024921ec32ee758b9ad9c2b2e9993756b5&vid=efc11a024921ec32ee758b9ad9c2b2e9993756b5&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR