4-Nitrophthalonitril ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-dicyanobenzene
H33546.03 H33546.09
H33546.03EA 201 DKK
H33546.03 H33546.09
4-Nitrophthalonitril ≥97%
4-Nitrophthalonitril
Purity: 97% CAS No.: 31643-49-9 Molecular Formula: C8H3N3O2 Formula Weight: 173.13 Melting Point: 136-137° MDL No.: MFCD00040301
Formel: C₈H₃N₃O₂
Smeltepunkt: 136…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040301
CAS-nummer: 31643-49-9
EINECS: 250-748-9