2-Brom-4-chlorpyridin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33698.03 H33698.06
H33698.03EA 472 DKK
H33698.03 H33698.06
2-Brom-4-chlorpyridin ≥97%
2-Bromo-4-chloropyridine
Purity: 97% CAS No.: 22918-01-0 Molecular Formula: C5H3BrClN Formula Weight: 192.44 Melting Point: 30° MDL No.: MFCD03840757
Formel: C₅H₃BrClN
Smeltepunkt: <30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840757
CAS-nummer: 22918-01-0