Oxacyclohexan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43950.0250
8.43950.1000
8.43950.0250EA
848
DKK
8.43950.0250
8.43950.1000
Oxacyclohexan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrahydropyran
Formel:
C₅H₁₀O Molekylvægt: 86.13 g/mol Kogepunkt: 88 Smeltepunkt: –44.2 °C Massefylde: 0.881 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006585 CAS-nummer: 142-68-7 EINECS: 205-552-8 UN nummer: 3271 ADR: 3 II Merck Index: 12,09356 |
Specifikationer Testresultater
Solubility |
|
Melting Point | -49.2 °C |
Boiling Point | 88 °C (1013 hPa) |
Flash Point | -16 °C |
Density | 0.88 g/cm3 (25 °C) |