Dekontamineringsopløsning, DNA-ExitusPlus™
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A7089.0500 A7089.0100 A7089.2500RF A7089.1000RF
A7089.0500EA 1010 DKK
A7089.0500 A7089.0100 A7089.2500RF A7089.1000RF
Dekontamineringsopløsning, DNA-ExitusPlus™
Renseopløsninger Dekontaminanter
Opløsning til fjernelse af DNA og RNA kontamineringer fra overflader. Egnet til rengøring af PCR-arbejdsstationer og -udstyr, elektroforeseudstyr samt fx pipetter og reaktionsrør.
  • Alle komponenter er hurtigt biologisk nedbrydelige og hverken skadelige eller giftige for menneske
  • Indeholder ikke aggressive mineralske syrer eller basiske stoffer
  • Ingen organiske opløsningsmidler eller flygtige komponenter
  • Leveres i sprayflasker eller genopfyldningsflasker (GF)