ABsolute™ qPCR Low ROX Mixes
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AB-1318/B AB-1319/A AB-1322/B AB-1323/A
733-0384EA 17530 DKK
733-0384 733-0385 733-0392 733-0393
ABsolute™ qPCR Low ROX Mixes
Nukleinsyrereagenser qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
ABsolute™ qPCR Low ROX Mixes er optimeret til anvendelse sammen med realtidsinstrumenter, der er i stand til med større følsomhed at påvise farver med lang bølgelængde, for eksempel ABI 7500. Det lavere niveau af ROX fremmer normalisering hen over pladen og bevarer samtidig følsomheden i analysen. Blandingerne indeholder alle de nødvendige komponenter til at udføre kvantitativ PCR® med undtagelse af skabelon og primere/prober. 2x qPCR mix indeholder en farmaceutisk reaktionsbuffer, der sørger for en høj følsomhed, specificitet og reproducerbarhed.
  • Indeholder enzymet Thermo-Start® DNA-polymerase til varm start for øget specificitet og optimeret buffer, der giver maksimal følsomhed
  • Fremragende reproducerbarhed, idet alle batches gennemgår en omfattende kvalitetskontrol for at sikre ensartetheden batch for batch og fra analyse til analyse
  • Optimeret buffer, specifikt beregnet til realtidsinstrumenter, der er i stand til med større følsomhed at påvise farver med lang bølgelængde