qRT-PCR-kits, Verso™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AB-4100/A AB-4100/C AB-4101/A AB-4101/C AB-4102/A AB-4102/C AB-4104/A AB-4104/C AB-4105/A AB-4105/C AB-4106/A AB-4106/C
733-1112EA 6900 DKK
733-1112 733-1114 733-1117 733-1119 733-1122 733-1124 733-1127 733-1129 733-1132 733-1134 733-1137 733-1139
qRT-PCR-kits, Verso™
Nukleinsyrereagenser qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Verso™ qRT-PCR systemet kombiner Verso™ RT enzymet med ABsolute™ Blue qPCR MasterMix for at give maksimal bekvemmelighed og alsidighed. Fås i et 1- eller 2-trins format, samt i flere pakkestørrelser, så de passer til alle applikationer og krav til flow.
  • Kombinationen af Verso™ enzym og Thermo-Start™ Taq polymerase giver følsomme resultater fra RNA-template med lavt antal kopier
  • Inert blå farve til nem visualisering af qRT-PCR reaktionen
  • Udførelse af RNase H nedbrydning efter cDNA-syntese ikke nødvendig, derfor strømlining af reaktionsprotokol
  • RT-forstærker sparer tid ved at eliminere behovet for DNase-behandling af prøver
  • Flere priming-muligheder for optimering af specifikke RNA-templates