ABsolute Blue™ qPCR Mixes
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AB-4136/B AB-4137/A AB-4138/B AB-4139/A AB-4318/B AB-4319/A AB-4322/B AB-4323/A AB-4162/B AB-4163/A AB-4166/B AB-4167/A
733-0943EA 18120 DKK
733-0943 733-0944 733-0949 733-0950 733-0973 733-0974 733-0979 733-0980 733-0955 733-0956 733-0961 733-0962
ABsolute Blue™ qPCR Mixes
Nukleinsyrereagenser qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
ABsolute Blue™ mastermix inkorporerer en inert blå farve med henblik på at øge kontrasten mellem reagens og plast betydeligt, hvilket gør verifikation af MasterMix-dispensering hurtig, nem og idiotsikker. Anvendelsesområder omfatter genekspression, siRNA-validering, SNP-bestemmelse og gentypebestemmelse.
  • Specialformuleret til at opnå optimal følsomhed og reproducerbare qPCR-data på tværs af alle qPCR-platforme
  • Alle mix indeholder Thermo-Start® hot start Taq polymerase for øget følsomhed, og dTTP for øget reaktionseffektivitet
  • Det er nemt at identificere pipetteringsfejl eller udeladte brønde, især når hvide matte plader eller rør anvendes
Storage: Store below 0 °C, preferably at −20 °C, in a constant temperature freezer.