Gelfarver til nukleinsyrer, GelRed™ og GelGreen™
Leverandør: Biotium
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
41001 41002 41003 41004 41003-1 41005 41005-1 41003-T 41002-1
41001.EA 2950 DKK
41001. 41002. 41003. 41004. 41003-1 730-1535 41005-1 41003-T 41002-1
Gelfarver til nukleinsyrer, GelRed™ og GelGreen™
Farvestoffer Elektroforese Farvestoffer
GelRed and GelGreen are highly sensitive DNA/RNA gel stains made safe by preventing penetration into cells.
  • Yderst følsomme enten i form af forstøbte farver til geler eller efterfarve til geler
  • Kan opvarmes i mikroovn og opbevares ved stuetemperatur
  • GelRed er dokumenteret mindre mutagent end ethidiumbromid
  • Ikke nødvendigt at affarve
GelRed er kompatibel med alle standard 312 nm transilluminatorer.
GelGreen kan anvendes sammen med en 254 nm UV-transilluminator eller gellæser med synligt lys.