Indlejrings- og mounting medier
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.03973.0001
1.07960.0500
1.03973.0001EA
818
DKK
1.03973.0001
1.07960.0500
Indlejrings- og mounting medier
Farvestoffer
Mikroskopi og farvningsreagenser
Den definerede hårdhed og ensartethed af det materiale, der skal snittes, er af vital betydning for opnåelse af en konsistent kvalitet ved snitningen. Disse krav kan opfyldes ved brug af en række velegnede stoffer, som fx paraffiner, resiner, gelatine og celloidin.