Dipslides til overflader og væsker, Envirocheck®
Leverandør: MerckSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Envirocheck ® dipslides anvendes i høj grad til at kontrollere 'critical control points' ifølge HACCP ( Hazardous Analytical Critical Control Points ) til den mikrobiologiske hygiejne kontrol af overflader på produktionslinier og udstyr. Yderligere kan disse anvendes til kontrol af den mikrobiologiske standard i væsker. Anvendelse af forskellige medier på dipsliden tillader detektion af organismer fra væsker såvel som overflader. Disse plader giver semikvantitive resultater for 5 forskellige parametre. Med inkubation i Cultura® mini inkubator reducerer også pladskrævende udstyr. Hver dipslide er kapslet ind i et PC rør, som beskytter agaren mod kontamination før og efter prøvetagning.
- Fleksibel kontakt plade der giver mulighed for prøvetagning selv ved vanskelige udtagningssteder
- Let at anvende
- Beskyttet imod kontaminering
- Opbevares ved <15 °C (Ideelt ved 12 til 15 °C)
- Udløbsdato er noteret på hver æske
Emballering: 10 dipslides/æske