VWR®, Kontaktplader, Blister
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AX061101EA 903 DKK
AX061101 AX061102 AX061104 AX061105
VWR®, Kontaktplader, Blister
Mikrobiologiske medier Kontaktplader
Serien er fremstillet i råmaterialer af høj kvalitet. Alle dyrkningsmedierne fremstilles vha. udvalgte dehydrerede medier, og overholder kravene i ISO 11133 (fødevaremikrobiologi). Mediet er fremstillet under GMP vha. den nyeste teknologi, og er underlagt strenge kvalitetskontroller, der udføres af kvalificerede mikrobiologer.
  • Pakket under rentrumsforhold for at undgå kontaminering
  • Opbevaring ved 2-8 °C
  • Fremstillet under GMP med formuleringer, som følger specifikationerne fra flere farmakopeer og ISO-regulativer