Bioindikator, Sterikon® plus
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.10274.0001 1.10274.0002
1.10274.0001EA 617 DKK
1.10274.0001 1.10274.0002
Bioindikator, Sterikon® plus
Sterilisationsindikatorer
Sterikon® plus bioindikatorer kan bruges til at teste funktionaliteten af autoklaver (15 minutter ved 121 °C). De kan også bruges til at kontrollere steriliseringen af enhver autoklaveret genstand. Fx lægemidler, især produkter i ampuller, fødevarekonserves osv.
  • Nem fortolkning som følge af farveændring
  • Sikker, fordi der anvendes sporer af non-patogene organismer (Geobacillus stearothermophilus)
Acc. to the recommendation of USP and EP for the use of bioindicators for checking the autoclaving of pharmaceutical products.
Certificeringer: I overensstemmelse med anbefalingerne fra USP og EP i forbindelse med anvendelsen af bioindikatorer til kontrol af autoklavering af farmaceutiske produkter.