Dyrkningsmedier, Chromocult og Fluorocult
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.04030.0500 1.10294.0500 1.10426.0500 1.10620.0500 1.12588.0500 1.00950.0500 1.00850.0500
1.04030.0500EA 5100 DKK
1.04030.0500 1.10294.0500 1.10426.0500 1.10620.0500 1.12588.0500 1.00950.0500 1.00850.0500
Dyrkningsmedier, Chromocult og Fluorocult
Mikrobiologiske medier Dehydreret Mikrobiologisk medie
Detektionen af karakteristiske bakterielle enzymer giver mulighed for hurtig identifikation. Enzymer, som viser betydelig aktivitet uanset vækstbetingelser. Merck tilbyder et bredt udvalg af dyrkningsmedier på fast og flydende form, som også muliggør fluorescenspåvisning af E. coli under varemærket Fluorocult®. Fluorocult® dyrkningsmedier har de samme komponenter som standardmedier og derudover substratet MUG. Nogle af medierne indeholder også tryptofan som substrat med henblik på en mulig indol-reaktion for yderligere bekræftelse af forekomsten af E. coli. Fluorocult® metoden kan give et positivt resultat inden for bare 24-48 timer. I forbindelse med kromogene medier er en direkte identifikation ved hjælp af kolonifarvning på selve dyrkningsmediet mulig uden anvendelse af yderligere tilsætningsstoffer. En differentiering af positive enkeltkolonier er mulig, selv ved forekomst af høje mikrobielle tællinger.
  • Hurtigere, du sparer 3-4 dage sammenlignet med den konventionelle metode
  • Hurtig identifikation med UV-lampe (Fluorocult®) eller ved hjælp af farven (Chromocult®)
  • Nem fortolkning, mulighed for visualisering af hele serien af forskellige farver af organismer i et dyrkningsmedie