Medier til undersøgelse af drikkevand/vand
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.07680.0500 1.11471.0500
1.07680.0500EA 1950 DKK
1.07680.0500 1.11471.0500
Medier til undersøgelse af drikkevand/vand
Mikrobiologiske medier Dehydreret Mikrobiologisk medie
Rent, frisk vand er et af de vigtigste emner, der optager menneskeheden i vore dage. Også i fødevareindustrien og i den farmaceutiske industri er vandanalyse obligatorisk. Granuleret medium fra Merck produceres under strikse retningslinjer og kvaliteten kontrollers i henhold til ISO 11133.
  • Alle dine krav kan opfyldes - via et bredt udvalg af dehydrerede eller brugsklare medier såsom Merckoplate® sammen med velegnede filtreringssystemer
  • Højkvalitetsprodukter til økonomiske priser
  • Alle medier opfylder ISO-standarder
Ask for our Water Brochure - Microbiological examination Merck W 286135. GN-6 Cellulose filters from Pall are recommended for the examination of drinking water.