Medietilbehør
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.04039.0001
1.00092.0010
1.00093.0010
1.09877.0010
1.09875.0010
1.00898.0010
1.00051.0010
1.00079.0010
1.12122.0010
1.11781.0010
1.07627.0010
1.07624.0010
1.07006.0010
1.09874.0010
1.00045.0010
1.00888.0010
1.00071.0010
1.08981.0100
1.04039.0001EA
408
DKK
1.04039.0001
1.00092.0010
1.00093.0010
1.09877.0010
1.09875.0010
1.00898.0010
1.00051.0010
1.00079.0010
1.12122.0010
1.11781.0010
1.07627.0010
1.07624.0010
1.07006.0010
1.09874.0010
1.00045.0010
1.00888.0010
1.00071.0010
1.08981.0100
Medietilbehør
Mikrobiologiske medier
Mikrobiologi Additiver og Supplementer
Isolering af mikroorganismer kræver ofte brug af selektive medier. Brugen af frysetørrede supplementer sikre en optimal og standardiseret klargøring af mediet og dermed kvaliteten af det selektive medium.
- Ingen aerosoler ved åbning, hvormed inhaleringen af toksiske stoffer minimeres
- Brugervenlige skruelåg, der garanterer nem og sikker åbning
- Standardvolumener gør klargøringen nemmere