Chromocult® Enterobacter sakazakii-agar
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.00873.0500 1.00873.0100
1.00873.0500EA 10920 DKK
1.00873.0500 1.00873.0100
Chromocult® Enterobacter sakazakii-agar
Mikrobiologiske medier Dehydreret Mikrobiologisk medie
Selektivt medium til detektion af Enterobacter sakazakii i mælkepulver og pulverbaseret modermælkserstatning. Basen i Chromocult ® Enterobacter sakazakii-agar tillader god vækst og dannelse af kraftigt farvede e.sakazakii-kolonier. Tilsætning af inhibitorer og inkubationstemperaturen på 44 °C formindsker i høj grad vækst af de fleste ledsagende gram-positive og gram-negative bakterier. E. sakazakii er ß-D-glukosidasepositiv og vokser i dette medium i form af blågrønne kolonier. Inkubation: 24 ±2 timer ved 44 ±1 °C. Inkubationstemperaturen har stærk indflydelse på denne metodes følsomhed og selektivitet. Temperaturer, der overstiger 45 °C, vil hæmme væksten af e.sakazakii. Temperaturer under 43 °C vil reducere inhibering af ledsagende bakteriestammer.
  • Pålidelig, hurtig og sikker detektion af Enterobacter sakazakii med kromogent medium med lav pladepris
  • Størst sikkerhed - den enestående kromogene teknik er den eneste måde at detektere alle Enterobacter sakazakii både tydeligt og sikkert
  • Nem fortolkning inden for 24 timer. Kun Enterobacter sakazakii giver turkisfarvede kolonier, mens andre bakterier hæmmes eller giver ufarvede kolonier
  • Anbefalet af ISO 22964