Standardreferencematerialer og bufferopløsninger, CertiPUR®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.01960.0001
1.01961.0025
1.01963.0025
1.01964.0025
1.01965.0025
1.07200.0105
1.07202.0105
1.07204.0105
1.07205.0105
1.07203.0105
1.01962.0001
1.01960.0001EA
3120
DKK
1.01960.0001
1.01961.0025
1.01963.0025
1.01964.0025
1.01965.0025
1.07200.0105
1.07202.0105
1.07204.0105
1.07205.0105
1.07203.0105
1.01962.0001
Standardreferencematerialer og bufferopløsninger, CertiPUR®, Supelco®
Buffere
pH buffere
Materialer til præcis kalibrering og kontrol af pH-instrumenter.
- Sporbar til NIST primær standard og PTB
- Maks. afvigelse ±0,003 pH enheder
- pH-måleværdien er bestemt i et uafhængigt autoriseret kalibreringslaboratorium (DKD-K-14301)