Poly-D-Lysine, Corning®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
354210
734-1102EA 1190 DKK
734-1102
Poly-D-Lysine, Corning®
Proteiner
Poly-D-lysin (PDL) er en syntetisk molekyle, der anvendes som belægning for at forbedre cellens fastholdelse på plast- og glasoverflader. Det er blevet anvendt til at dyrke en lang række celletyper, især neuroner, gliaceller og transfekterede celler.