Fibronektin
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
354008 356008
734-0085EA 1250 DKK
734-0085 734-0101
Fibronektin
Proteiner
Fibronectin (FN) findes i interstitiel matrix og plasma. Fibronectins primære funktion ser ud til at være cellemigration under sårheling og -udvikling. Det kan anvendes som tynd belægning på vævskulturers overflader for at fremme vedhæftning, spredning og vækst af en lang række celletyper.
Quality controlled by SDS-PAGE and tested and found negative for bacteria, fungi and mycoplasma. Source material tested for hepatitis B antigen and HIV-1 antibody.