Corning® Cell-Tak™ Cell and tissue adhesive
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
354240 354241
734-1081EA 2430 DKK
734-1081 734-1083
Corning® Cell-Tak™ Cell and tissue adhesive
Celledyrkningssupplementer og additiver
Corning® Cell-Tak™ celle og vævsadhæsiv er en formulering bestående af polyphenolproteiner udvundet af Mytilus edulis (blåmusling) Disse proteiner er nøglekomponenterne i den lim, som muslingerne udskiller som sekret for at fastgøre sig selv til faste substrater i havmiljøet. Corning® Cell-Tak™ anvendes til at fastholde celler eller vævsdele til mange typer overflader, inklusive plastik, glas, metal, PTFE og biologisk materiale. Det kan forenkle manipulationen med biologiske prøver i forbindelse med et antal in vitro teknikker, inklusive in situ hybridisering, immunoanalyser, mikroinjektion, immunohistokemi og etablering af blodstamceller i kulturer. Corning® Cell-Tak™ er biokompatibel og udviser ingen artsspecificitet.