Opløst iltmålere, håndholdt, Oxi 3205 / 3310
Leverandør: WTW
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2BA100 2BA101 2BA300 2BA301 2BD350 2BD351 2BD352
664-0525EA 8280 DKK
664-0525 664-0526 664-0533 664-0534 664-0180 664-0140 664-0181
Opløst iltmålere, håndholdt, Oxi 3205 / 3310
Elektrokemiske instrumenter Målere til Opløst ilt
Vandtætte håndholdte målere, som er beregnet til ubegrænset udendørs brug.
  • Stort display, som tillader fremragende læsbarhed, selv under dårlige lysforhold
  • Robust kabinet og forseglet silikonetastatur med beskyttelsesklasse IP 66/67
  • Op til 2500 timers kontinuerlig driftstid med ét sæt batterier
  • Stor datahukommelse (dato, klokkeslæt og ID-numre til målinger)
  • Indstilling for 4 sprog (engelsk, tysk, fransk, spansk)
Til udfordrende målinger i felten eller på fabrikken, fx ved analyse af vand/spildevand, i den kemiske/farmaceutiske industri etc.
Oxi 3310:
- Udvidet hukommelse til 5000 data i overensstemmelse med GLP
- Tidsstyret datalogger med justerbare intervaller til langvarig monitorering
- Vandtæt mini USB-interface til pc
The Oxi 3205 is the same as Oxi 3210 without memory but including simplified functions.
Bestillingsoplysninger: Alle iltmålere kan fås i sæt, som indeholder sensorer og tilbehør.