Ledningsevnemålere, håndholdte, Cond 3110 / 3310
Leverandør: WTW
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
663-8129EA 8570 DKK
663-8129 663-8122 663-8121 663-8130 663-8124
Ledningsevnemålere, håndholdte, Cond 3110 / 3310
Elektrokemiske instrumenter Ledningsevnemålere
Vandtætte håndholdte målere konstrueret til ubegrænset udendørs brug.
  • Stort display giver let aflæsning selv under dårlige lysforhold
  • Robust kabinet og forseglet silikone tastatur med beskyttelsesklasse IP 66/67
Cond 3110: Robust instrument til basis - og standard målinger.
- Large LCD
- Tactile response offering clear operation
- Built-in timer ensures accurate measurements
- Automatic temperature compensation
- Up to 1000 hours of continuous operation time with one battery set
Cond 3310: Til profesionelle målinger der kræver dokumentation og dataoverførsel.
- Baggrundsbelyst grafisk display
- Menu-kontrolleret operation
- Stor data hukommelse (dato, tid og ID numre for målingerne)
- Udvidet hukommelse til 5000 GLP-overensstemmende data
- Tidskontrolleret datalogger med justerbare intervaller for langsigtet overvågning
- Vandtæt mini USB-interface til PC
Bestillingsoplysninger: Alle ledningsevnemålere kan leveres i sæt inklusiv sensorer og tilbehør.