pH/mV/°C-metre, håndholdte, pH 3110 / 3310
Leverandør: WTW
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2AA110 2AA112 2AA310 2AA312
662-0503EA 6150 DKK
662-0503 662-0505 662-0999 662-1111
pH/mV/°C-metre, håndholdte, pH 3110 / 3310
Elektrokemiske instrumenter pH-metre
Vandtætte håndholdte målere, som er beregnet til udendørs brug.
  • Stort display, som tillader fremragende læsbarhed, selv under dårlige lysforhold
  • Robust kabinet og forseglet silikonetastatur med beskyttelsesklasse IP 66/67
  • Op til 2500 timers kontinuerlig driftstid med ét sæt batterier
pH 3110: Enkel og funktionel
Pålidelig måler med klart design til basis- og standardmålinger, fx i undervisning.
- Stort LCD-display
- Touch screen, som giver enkel betjening
- Indbygget timer for at opnå korrekte målinger
- Automatisk temperaturkompensation
pH 3310: Kommunikerende og professionel
Til professionelle målinger i felten, som kræver dokumentation og dataoverførsel.
Samme specifikationer som pH 3110, med:
- Udvidet hukommelse til 5000 data i overensstemmelse med GLP
- Baggrundsbelyst grafisk display
- Menu-styret betjening
- CMC-funktionen (Continuous Measurement Control) informerer brugeren om, hvorvidt målingen er inden for det kalibrerede område, og udsender en advarsel, når målingen er uden for området
- Stor datahukommelse (dato, klokkeslæt og ID-numre til målinger)
- Indstilling for 4 sprog (engelsk, tysk, fransk, spansk)
- Tidsstyret datalogger med justerbare intervaller til langvarig monitorering
- Vandtæt mini USB-interface til PC
Bestillingsoplysninger: Alle pH-metre kan fås i sæt, som indeholder pH-elektrode, STP-buffere og tilbehør.
Advarsel: ** uden kabel (kan bestilles separat)