Digitale buretter, Titrette®
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4760151 4760161 4760251 4760261 4760451 4760141 4760241
613-0795EA 10150 DKK
613-0795 613-0796 613-0905 613-0906 613-3840 613-2314 613-5796
Digitale buretter, Titrette®
Buretter
Variabelt volumen.
  • Let og fleksibel burette med kompakt design og høj præcision (Præcis titrering inden for fejlgrænserne i henhold til Klasse A)
  • Glidende betjening med store, brugervenlige drejehjul til følsom dråbevis titrering
  • Fire nyttige ekstrafunktioner, som gør dit arbejde lettere: Justering med Easy Calibration, Calibration Schedule til at gemme en dato for næste kalibrering, strømbesparelse med Auto-Power-Off, Change bruges til at ændre indstillinger for decimaler
  • Let at skille ad: Rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af dele kan udføres nemt og bekvemt i laboratoriet
  • PC-interface (ekstraudstyr) til direkte dataoverførsel til PC, hvilket eliminerer transmissionsfejl under transkription af de primære data (hvilket opfylder et vigtigt krav ifølge GLP)
Med Titrette bottle top burette kan du titrere hurtigt og pålideligt med den største præcision, selv på begrænset plads, uden behov for en stikkontakt.
Titrette® har et innovativt nyt målingssystem – så den lever op til selv de snævre fejlgrænser (i forhold til det nominelle volumen) for glasburetter af Klasse A i henhold til DIN EN ISO 385.
Leveringsinformation: Titrette® burette m. flaske, konformitetstestet, leveres med certifikat, teleskoppåfyldningsrør (170 - 330 mm), recirkulationsslange, 2 mikrobatterier (AAA/UM4/LR03), 3 flaskeadaptere PP (GL 45/32, GL 45/S 40 og GL 32/NS 29/32), 2 farvede inspektionsruder, betjeningsvejledning. (Yderligere medfølger ved bestilling af Titrette® med PC-interface: kabel m. stik til pc (Sub-D-stik, 9-benet) og en cd med driversoftware, kommunikationsprotokol, applikationseksempel og en speciel betjeningsvejledning).