VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Multikanalspipetter, mekaniske, variabel volumen
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
613-5254EA 6800 DKK
613-5254 613-5257 613-7142 613-7143 613-7144 613-7145 613-7146 613-7147 613-7148 613-7149
VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Multikanalspipetter, mekaniske, variabel volumen
Pipetter Automatiske pipetter
De ergonomiske højtydende pipetter fra VWR® giver dig nøjagtighed og præcision, du kan stole på. De nye, opgraderede ergonomiske egenskaber betyder komfortabel pipettering selv ved lang tids brug.
  • Betydeligt reduceret stempelmodstand
  • Ubesværet volumenjustering med volumenlås
  • Overlegen nøjagtighed og præcision til alle kritiske applikationer
  • Konisk skaft og justerbar afskyder sikrer, at alle typer spidser passer
  • Forlænget fingerstøtte for mere behagelig pipettering
  • Fuldt autoklaverbare