Multikanalspipetter, mekaniske, variabel volumen, Finnpipette™ F2
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4662000 4662010 4662020 4662030 4662040 4662050 4662060 4662070 4662080 4662090
613-2720EA 0 DKK
613-2720 613-2721 613-2722 613-2723 613-2724 613-2725 613-2726 613-2727 613-2728 613-2729
Multikanalspipetter, mekaniske, variabel volumen, Finnpipette™ F2
Pipetter Automatiske pipetter
Finnpipette™ F2 tilbyder overlegen robusthed og holdbarhed selv i de mest krævende applikationer. Tilgængelig som 8-, 12- og 16-kanals modeller, hvilket gør den til det ideelle valg til både 96 og 384 mikropladeapplikationer.
  • Avanceret volumengearing (AVG) – Selvbærende modulmekanisme øger nøjagtighed, præcision og holdbarhed, med let belastning og mindre trin til volumenjustering
  • Stort Ergovisio-kontrastdisplay med hvide tal på sort baggrund gør volumen mere synlig og øger sikkerheden
  • Blød spidsafskydning afskyder spidserne med meget let tryk
  • Enestående