Enkeltkanalpipetter, mekaniske, fast eller variabel volumen, Proline® Plus
Leverandør: Sartorius
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
728010 728020 728030 728050 728060 728070 728080 728090 728515 728520 728530 728535 728545 728550 728560 728565 728567 728570 728580 728590 728040
613-5160EA 2240 DKK
613-5160 613-5161 613-5162 613-5163 613-5164 613-5165 613-5166 613-5167 613-5168 613-5169 613-5170 613-5171 613-5172 613-5173 613-5174 613-5175 613-5176 613-5177 613-5178 613-5179 613-1753
Enkeltkanalpipetter, mekaniske, fast eller variabel volumen, Proline® Plus
Pipetter Automatiske pipetter
Pipetter af høj kvalitet med nyt innovativt design og ny teknologi, som forener sikkerhed, ergonomi og effektivitet med nem kalibrering og vedligeholdelse. De er forsynet med udskiftelige filtre, som forebygger kontaminering og beskadigelse af pipetten.
  • God ergonomi - passer til både venstre og højre hånd, tydeligt og letlæseligt display med store tal, let og enkel spidspåsætning og spidsafskydning
  • Passer i de fleste normalt anvendte laboratorierør takket være den slanke spidsafskyder
  • Patenteret stempelteknologi, som kræver meget lille kraft under