Cassettes for multi-channel pump heads
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
524-90010-00 524-90021-00 524-90022-00 526-16000-00
224-1453EA 2670 DKK
224-1453 224-1452 224-1451 224-1349
Cassettes for multi-channel pump heads
Trykkassetter
Kassetterne kan også udskiftes, mens enheden pumper. Valsernes kontakttryk justeres vha. en justeringsskrue. Slanger i forskellige materialer og størrelser kan indsættes i enhver kassette.
Kassette, lille
Nominel flowhastighed 0,005 til 40,8 ml/min
Til slanger med vægtykkelse 0,9 mm
Til slangediametre 0,2/0,5/0,9/1,4 og 2,8 mm
Til 3-stopslanger
Kassette, mellem
Nominel flowhastighed 0,29 til 25,2 ml/min
Til slanger med vægtykkelse 1,6 mm
Til slangediametre 0,8 og 1,7 mm
Til standardslanger
Kassette, stor
Nominel flowhastighed 1,0 til 336 ml/min
Til slanger med vægtykkelse 1,6 mm
Til slangediametre 1,7/3,1/4,8 og 6,4 mm
Til standardslanger
Multikanal-adapter
Til tilpasning og konvertering af slangepumpedrev PD 5001, PD 5101 og PD 5201, så de kan anvendes som multikanal-pumper.