Silikoneolie, 20 cSt
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Polyphenyl-methylsiloxane
84543.360EA 3610 DKK
84543.360 84543.290
Silikoneolie, 20 cSt
Silikoneolie
Massefylde: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 321 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00132673
CAS-nummer: 63148-62-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Viscosity (25°C) 18 - 22 cSt
Volatile matter (150°C; 1 h) Max. 10.0 %