VWR®, Stirring Rods
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
442-4537EA 287 DKK
442-4537 442-4538 442-4540 442-4543 442-4544 442-4545 442-4546 442-4547 442-4548
VWR®, Stirring Rods
Omrørere Omrørestave
PTFE with steel core.
  • Inert and will not scratch, can be used up to 280 °C