VWR®, Polyesterfilm til ELISA og generel inkubation
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
391-1279EA 483 DKK
391-1279 391-1250 391-1251 391-0620 391-0623
VWR®, Polyesterfilm til ELISA og generel inkubation
Forsegling Mikrotiterpladetætninger
Disse 77,5 µm tykke polyesterfilm giver sikker forsegling rundt om hver brønd, ikke bare et låg, og minimerer derved fordampning, forhindrer spild og kontaminering mellem brønde, og eliminerer 'kanteffekter' i sensitive ELISA-assays. Polyesterfilm kan også anvendes sammen med vævskulturplader til kortsigtet opbevaring, inkubation og til opbevaring af biologisk risikomateriale.
  • Funktionelt temperaturområde fra −40 °C til +120 °C
  • Fås sterile og usterile
  • Ikke-perforerbare
Each film L×D: 146,1×79,4 mm