VWR®, Polyesterfilm med farvekodede afmærkningsområder
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
391-1267EA 666 DKK
391-1267 391-1268 391-1269 391-1270 391-1271
VWR®, Polyesterfilm med farvekodede afmærkningsområder
Forsegling Mikrotiterpladetætninger
Identisk med ovenstående polyesterfilm, men med en farvet prik og et hvidt skrivefelt på hver endefane til pladeidentifikation. Når bagsidepapiret fjernes, klæber endefanerne til pladens ender og perforeres, så de kan blive siddende, selvom den midterste del af filmen fjernes. Alternativt kan en af de afmærkede og farvekodede endefaner fjernes og indsættes i en notesbog, mens de andre bliver på pladen.
  • Choice of five colours for easy plate identification
  • Applications: Short-term storage, incubation and ELISA
  • Recommended temperature range −40...+120 °C