VWR®, Forskårne perforerbare vinylfilm til robotter
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
391-1286EA 1110 DKK
391-1286 391-1287
VWR®, Forskårne perforerbare vinylfilm til robotter
Forsegling Mikrotiterpladetætninger
Disse 106,7 µm tykke vinylfilm med 20 µm limlag er beregnet til midlertidig beskyttelse af prøver i 96-brønds plader mod kontaminering og fordampning.
  • Beskyt prøverne og begræns fordampningen på kort sigt
  • Forskårne flapper bøjer indad uden at forurene prober eller spidser
  • Flapperne lukkes, så der fortsat opnås beskyttelse efter prøvetagning
  • Anbefalet temperaturområde: −40 til +90 °C
Et forskåret mønster over hver brønd deler filmen op i fire flapper, som let kan bøjes indad med et skub fra en robotprobe eller pipettespids, så der kan opnås adgang til prøven uden boring eller forurening med lim. De elastiske flapper falder tilbage i deres oprindelige position efter prøvetagning, så de fortsat beskytter prøven. Til langsigtet prøvebeskyttelse efter prøvetagning bør der påføres en film i ét stykke som et sekundært lag. Velegnede til forsegling af alle standard 96-brønds plader.
Hver film L×D: 145,5×79,4 mm