qPCR SuperMixes, PerfeCTa®
Leverandør: Quantabio
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
95051-500 95050-500 95052-500 95050-02K 95051-02K 95052-02K
733-1188EA 10530 DKK
733-1188 733-1184 733-1192 733-1185 733-1189 733-1193
qPCR SuperMixes, PerfeCTa®
Nukleinsyrereagenser qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
PerfeCTa® qPCR SuperMixes er 2X koncentrerede, brugsklare reaktionsblandinger, som indeholder alle komponenter undtagen primere, probe og qPCR-skabelon.
  • Bredt dynamisk område får større pålidelighed
  • Enestående antistof-dannende Hot-Start resulterer i større specificitet, hvilket giver mere præcis kvantificering
Disse SuperMixes omfatter buffere og stabilisatorer, der er optimeret til maksimal PCR-effektivitet, reproducerbarhed og følsomhed med TaqMan® og TaqMan® MGB-probekemikalier. Den forbedrede specificitet for PerfeCTa® qPCR SuperMixes hæmmer krydsreaktioner mellem homologe sekvenser og forbedrer dermed detektion og diskriminering i SNP-applikationer. Et nøglekomponent er AccuStart™ Taq DNA-polymerase, som indeholder monoklonale antistoffer, som binder og deaktiverer polymerasen før det første PCR-denatureringstrin. Ved varmeinaktivering (2 minutter ved 95 °C) denatureres antistofferne irreversibelt, hvorved der frigøres komplet aktivt og umodificeret Taq DNA-polymerase. Dette fremmer specifik og effektiv primerforlængelse i et praktisk reaktionssæt, der anvendes ved stuetemperatur. Perfecta® qPCR SuperMixes er formuleret både med og uden referencefarve for at tilbyde kompatibilitet med specifikke realtids-qPCR-instrumenter.
Prøvesæt kan fås, forhør venligst efter disse.