qScript™ One-Step qRT-PCR kits
Leverandør: Quantabio
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
95057-200 95058-200 95059-200
733-1257EA 7330 DKK
733-1257 733-1259 733-1261
qScript™ One-Step qRT-PCR kits
Nukleinsyrereagenser qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Syntese af cDNA og PCR-amplifikation udføres i det samme rør uden at det åbnes mellem procedurerne. Disse sæt er optimeret til at levere maksimal RT-PCR-effektivitet og -specificitet samt til muliggøre ikke-kompromitteret co-amplifikation af transkripter med lavt antal kopier ved tilstedeværelse af referencegener med et større antal kopier Som resultat heraf tilbyder qScript™ One-Step qRT-PCR-sæt forbedret følsomhed i forhold til andre kommercielt tilgængelige qPCR-reagenser. qScript™ One-Step Master Mix maksimerer både aktiviteten af revers transkriptase og PCR-enzymer, mens det samtidigt minimerer dannelse af primer-dimer. Høj specificitet sikres med AccuStart™ Taq DNA-polymerase, der er bundet af monoklonale antistoffer for overlegen hot-start. Antistofferne denaturerer irreversibelt ved opvarmning til 95 °C og frigør komplet aktivt og umodificeret Taq DNA-polymerase. qScript™ One-Step qRT-PCR-sæt fås til alle realtids-PCR-instrumentplatforme, herunder de, som kræver normalisering med ROX referencefarve.
  • Bredt dynamisk område, som sikrer pålidelige data
  • Meget følsom over for RNA-kvantificering med lavt antal kopier
  • Ikke-kompromitteret duplex-amplifikation for mere præcise resultater
  • Simpel og hurtig protokol med mindre variation