UV/hvid-transilluminatorer
Leverandør: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
95-0415-02 95-0415-05 95-0418-02
732-4370EA 33470 DKK
732-4370 732-4371 732-4373
UV/hvid-transilluminatorer
Lysbord UV/Hvidt Lys Transilluminatorer
Disse UV/hvid-transilluminatorer rummer arbejdsområder med hvidt lys og UV ved siden af hinanden. Hvidt lys kan bruges til visning af Coomassie Blue farvede geler, sølvfarvede geler, proteingeler, autoradiografer og mikrotiterplader. UV-siden kan bruges til visning af ethidiumbromid-geler.
  • Der kan nemt skiftes mellem de to lyskilder ved at bruge vippekontakt på fronten af enheden
  • UV-siden benytter et UVG™ filter med lang levetid
  • Et klart, UV-blokerende låg er påhængslet og kan højdejusteres for at giver en optimal visningsvinkel eller give adgang til filteroverfladen
B×D×H: 486×337×143 mm (højden inkluderer det UV-blokerende låg)
Vægt: 9,6 kg