VWR®, Adhesive PCR foil seals
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
391-1256EA 961 DKK
391-1256 391-1257
VWR®, Adhesive PCR foil seals
Forsegling Mikrotiterpladetætninger
Disse bløde non-permeable 63,5 µm tykke aluminiumsfolier med stærk lim eliminerer behovet for varmeforseglingsudstyr og måtter under thermocycling. Sammenlignet med andre aluminiumsfolier har disse folier mindre tendens til at rulle sig sammen, når bagsidepapiret fjernes, og de tilpasser sig godt til pladen under anvendelse.
  • Recommended for temperatures from −80 to +120 °C
  • Easily pierceable with pipette tips and robotic probes
  • Excellent vapour barrier, virtually no sample evaporation
  • Certified free from DNase, RNase and nuclease
Each foil L×D: 142,9×82,6 mm with sufficient sealing area for all PCR plates.
Længde med endefaner fjernet: 125,4 mm.
Emballering: Sterile product is packed in tamper-evident bags of 25/bag.