VWR®, Ultra-Clear Film til qPCR
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
391-1258EA 1500 DKK
391-1258 391-1295
VWR®, Ultra-Clear Film til qPCR
Forsegling Mikrotiterpladetætninger
Transparente polyesterfilm med stærk, ikke-absorberende, non-fluorescerende lim, som giver overlegen ydeevne i qPCR-applikationer. Leveres usterile.
  • Anbefales til tempeaturer fra −40 °C to +120 °C
  • Ultra-high optisk klarhed
  • Certificeret fri for DNase-, RNase- og nuclease
Hver film L×D: 142,9×79,4 mm
Længde med aftagne endefaner: 121,9 mm.
Length with end-tabs removed: 121,9 mm