Afkalker, OSTEOMOLL® og OSTEOSOFT®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.01728.1000 1.01736.1000 1.01728.9010 1.01736.2500
1.01728.1000EA 632 DKK
1.01728.1000 1.01736.1000 1.01728.9010 1.01736.2500
Afkalker, OSTEOMOLL® og OSTEOSOFT®
Farvestoffer Mikroskopi og farvningsreagenser
Hårdt væv som f.eks. knogler eller tænder og prøver af forkalket væv, f.eks. knoglemarvsbiopsier, kræver speciel forbehandling før rutinebehandlingen i et histologisk laboratorium.
OSTEOMOLL® afkalker prøven effektivt og kan, afhængigt af størrelsen og densiteten af vævet, anvendes to gange, hvis opløsningen stadig er klar efter den første afkalkningsproces.
OSTEOSOFT® anvendes især til mild afkalkning baseret på kompleksdannende stoffer, hvis afkalkningsprocessen følges af immunohistologiske metoder.