Næringsmedie, Biosart® 100
Leverandør: Sartorius
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
16400-02-CA-K 16400-02-EN-K 16400-02-SB-K 16400-02-TC-K 16400-02-KF-K 16400-02-RA-K 16400-02-CE-K 16400-02-OS-K 16400-02-MF-K 16400-02-WL-K 16400-02-MG-K 16400-02-TT-K 16400-02-TZ-K 16400-02-WN-K 16400-02-GS-K
516-7018EA 1050 DKK
516-7018 516-7019 516-7020 516-7021 SART16400-02-KF-K SART16400-02-RA-K SART16400-02-CE-K SART16400-02-OS-K SART16400-02-MF-K 710-0855 SART16400-02-MG-K SART16400-02-TT-K 710-0854 710-0856 SART16400-02-GS-K
Næringsmedie, Biosart® 100
Mikrobiologiske medier Klargjort medium
Disse brugsklare ampuller er forhåndssteriliserede og indeholder et membranfilter og støtte. De er specielt designet til mikrobiologisk analyse af lægemidler, kosmetik, føde- og drikkevarer, vand og andre væsker. Til brug med Biosart® 100 monitorer. Ved opbevaring under passende forhold (4 °C) har mediet en holdbarhed på 12 måneder (undtagen Endo). Formlen sikrer optimal kolonivækst på membraner og overholder internationale standarder, inklusive International Farmakopeer, DIN og ISO standarder, amerikanske standarder for vand og fødevarer, lovgivning om mineralvand samt anbefalinger for føde- og drikkevareindustrien.
  • Forhåndssteriliseret næringsmedium med kvalitetscertifikat for hvert batch
  • Konstante, høje genindvindingsgrader
  • Klar til brug og nemt at håndtere, ingen brug af glasampuller
  • Lang holdbarhed
Leveringsinformation: Forhåndssteriliseret Biosart® 100 næringsmedie i 2,5 ml plastikampuller. Hver pakke indeholder 50 plastikampuller og et kvalitetscertifikat for batchet.