Mikrobiologiske medier i ampuller
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
68107 4307 4352 68105 68106 68111 4302-N 4306-N
516-7967EA 1010 DKK
516-7967 516-7964 516-9081 516-7965 516-7966 516-0423 516-9076 516-9077
Mikrobiologiske medier i ampuller
Mikrobiologiske medier Klargjort medium
Et bredt udvalg af sterile medier i ampuller til almindelige mikrobiologiske analyser, i ampuller af klart glas eller plast. Leveres afmålt for maksimal effektivitet og komfort. Til offentligt spilde- og drikkevand: MF-Endo og M-FC (med og uden rosolsyre, der øger mediets specificitet for fækale coliformer) medierne anvendes til analyse af vandprøver for totale coliformer, fækale coliformer og E. coli. Til føde- og drikkevarer: M-TGE, HPC, M-Green YM, og Orange Serum medierne anvendes i føde- og drikkevareindustrien til kvalitetskontrol af slutprodukter (og til væsker, der anvendes til fremstilling af disse produkter) til at registrere potentielt ødelæggende organismer. Til lægemiddel- og mikroelektronikindustrien: tryptic soy-bouillon, M-TGE og HPC kan anvendes til at teste slutprodukter og procesvand for totalt bakterieindhold i lægemiddel- og mikroelektronikindustrien. Pseudomonas og KF-Streptococcus medierne er meget selektive medier for organismer af disse slægter, og anvendes til at overvåge prøver, når der er behov for at hindre kontaminering med disse organismer.
  • 2 ml ampuller er en praktisk, tidsbesparende hjælp ved dyrkning af mikroorganismer på membranfiltre
  • Brugsklar, ingen fortynding
  • Holdbarhed 1 år ved opbevaring ved 2 til 8 °C
  • Opfylder kravene i tekniske standard metoder for membranfiltre med 2 ml ampuller (krav angivet i Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 1992 APHA, AWWA, WEF, 20th Edition)