Refraktionsindeksstandarder i henhold til Ph. Eur., Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.08961.0001 1.08962.0001
1.08961.0001EA 4130 DKK
1.08961.0001 1.08962.0001
Refraktionsindeksstandarder i henhold til Ph. Eur., Supelco®
Standarder Brydningsindex Standarder
Adskillige referencematerialer til brug ved instrumenttest beskrives i European pharmacopoeias (dvs. Ph Eur. 2.2.6). I dette tilfælde anbefales stofferne trimethylpentan, toluen og methylnaphthalen. Denne instrumenttest skal udføres før hver analyse. Det omfattende produktsortiment indeholder velegnede standarder til stort set alle driftsområder; intervallet dækker 1,3915-1,6160 (20 °C).