UV/Visible standards, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.08160.0001 1.08161.0001 1.08163.0001 1.08164.0001 1.08165.0001 1.08166.0001 1.04660.0001
1.08160.0001EA 1666.5 DKK
1.08160.0001 1.08161.0001 1.08163.0001 1.08164.0001 1.08165.0001 1.08166.0001 1.04660.0001
UV/Visible standards, Supelco®
Standarder Farve Referenser og Spektroskopi Standarder
For spectrophotometer calibration according to Ph. Eur.
Følgende parametre kan kontrolleres:
Nøjagtighed af bølgelængde
Stray light
Effekt af spektralopløsning
Absorption
Kontrollen af UV/VIS-spektrofotometre er inkorporeret i European Pharmacopoeia og er uundværlig i den farmaceutiske industri. Alle andre brugere, der arbejder i henhold til standarder og retningslinjer som f.eks. GLP, GMP, USP og ISO 9001 er dog pålagt at kontrollere deres analytiske systemer med regelmæssige intervaller, samt at dokumenterer sådanne kontroller.