Florisil® for preparative chromatography
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.12518.0100 1.12518.1000 1.12994.0100 1.12994.1001
1.12518.0100EA 964 DKK
1.12518.0100 1.12518.1000 1.12994.0100 1.12994.1001
Florisil® for preparative chromatography
Kromatografi sorbenter HPLC Sorbenter
Består af magnesium og silikoneoxider i et forhold på ca. 85:15. Dette er en polær fase, der anvendes til kromatografi af forbindelser, som f.eks. steroider og alkaloider. Aktiviteten kan kontrolleres vha. den anvendte aktiveringstemperatur.
  • Aktiveringstemperatur 675 °C som brugt til vare 1,12994 giver en meget aktiv form
  • Florisil® vare 1,12518 aktiveret ved 650 °C er et mindre aktivt materiale
Fysiske egenskaber:
Sammensætning: MgO 15,5%, SiO₂  84,5%, Na₂SO₄ 0,5% (maks. 1%)
pH ca.: 8,5
specifikt overfladeareal (BET): 300 m²/g
specifik vægt: 2,51 g/ml