RapidVap® N₂-fordampningssystemer
Leverandør: LABCONCO
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7910001 7910011
531-0173EA 191440 DKK
531-0173 531-1077
RapidVap® N₂-fordampningssystemer
Fordampere Centrifugalfordampere
Et effektivt, automatisk evaporatorsystem, som kan anvendes sammen med en lang række aggressive kemikalier. I RapidVap N₂-systemer ledes en strøm af nitrogen eller tør gas ned på prøvens overflade. Nitrogennedblæsning reducerer partialtrykket direkte over væsken for at øge fordampningshastigheden og hjælpe med at fjerne opløsningsmidlet efterhånden som det fordamper. Nitrogen kan programmeres til 2, 4, 6 eller alle 8 rørpositioner. Vortex-bevægelse og tør varme kan også anvendes for yderligere at accelerere fordampningen.
  • Hurtige fordampningshastigheder: vand fordamper ved et hastighed på op til 1,1 ml/minut/rør
  • Mikroprocessor-styret manifold til nitrogennedblæsning indblæser nitrogen i 2, 4, 6 eller 8 individuelle prøverør
  • Mikroprocessor-styret 1000 W tørbloksopvarmningssystem op til +100 °C
  • Mikroprocessor-styret vakuumniveau øger fordampningshastigheden
  • Vedligeholdelsesfri, mikroprocessor-styret motor leverer effekt med trinløs hastighed til at drive vortexbevægelsen op til 500 min⁻¹
Blokken kan rumme otte store prøver på op til 450 ml hver, hvilket gør den effektiv ved miljø- og resttest. En tilbehørsblok, med plads til otte 170 ml rør, som er egnet til fastfaseekstraktion, kan også fås. Ved mange af disse applikationer må prøverne ikke inddampes fuldstændig. Den unikke Cool-Zone™ blok og rør-design reducerer fordampningsraten signifikant, efter endepunktet er opnået. Cool-Zone™ isolerer prøven og giver forskeren tilstrækkelig tid, før prøverne når udtørring, til at fjerne prøverne eller foretage udveksling af opløsningsmiddel.
- PTFE-coated aluminium chamber and sample block for 8 tubes of 600 ml (with 450 ml sample size)
- Glass lid
- Up to nine different user-set programs, each with different parameter set points, may be stored in memory
- Parameters of time, heat, vortex speed, vacuum may be set and number of active nitrogen positions may also be set
- Easy-to-read LCD display
Glass lid
Up to nine different user-set programmes, each with different parameter set points, may be stored in memory
Parameters of time, heat, vortex speed, vacuum may be set and number of active nitrogen positions may also be set
Bestillingsoplysninger: Requires nitrogen (with a maximum flow rate of 0,6 CFM), gas pressure regulator and glassware. The RapidVap® N₂ evaporation system is also available with RS232 interface connection. Please contact your local Avantor sales office for details and also for details of the range of accessory blocks.