Industrielt filtrerpapir, Munktell
Leverandør: Ahlstrom-Munksjö
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
200000 200001 200002 200003 200008 200012 200005 213156 200006
512-6131EA 798 DKK
512-6131 512-6130 512-6129 512-6128 512-6126 512-6124 512-6220 512-6198 512-6215
Industrielt filtrerpapir, Munktell
Filtre Filtrerpapir Kvalitativt filtrerpapir
Følgende filrerpapir opfylder specifikke tekniske krav svarende til de krav, der fremgår ovenfor. Præget filtrerpapir har et større overfladeareal og har derfor tilsvarende kortere filtreringsperioder. De har en meget homogen struktur med fine porer.
Kvalitet 3W: Medium til hurtig filtrering for beskyttelse, luftventilation
Kvalitet 1300: Medium til hurtig filtrering til absorption, beskyttelse, oliefiltrering
Kvalitet 1310: Medium til hurtig filtrering til absorption, beskyttelse, oliefiltrering
Kvalitet 1350: Medium til hurtig filtrering til absorption, beskyttelse
Kvalitet 1360: Medium til hurtig filtrering til absorption, beskyttelse
Kvalitet 17: Crepet filtrerpapir med meget stort overfladeareal. Har en hurtigere flowhastighed sammenlignet med almindeligt filtrerpapir. Til saltopløsninger.