Frøkontrolpapir, Munktell
Leverandør: Ahlstrom-Munksjö
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
213078 213030 113311 233208 146070 213061 2.353.018320 3.353.075 2.616.220400 2.309.220400 3.353.085
512-6221EA 2100 DKK
512-6221 BINZ213030 BINZ113311 BINZ233208 BINZ146070 BINZ213061 BINZ2.353.018320 BINZ3.353.075 BINZ2.616.220400 BINZ2.309.220400 BINZ3.353.085
Frøkontrolpapir, Munktell
Filtre Filtrerpapir Kvalitativt filtrerpapir
Frøkontrolpapir anvendes hyppigt af frøkontrolinstanser og andre med henblik på spiringsbestemmelse af såsæd og til sundhedstest f.eks Jacobsen (Copenhagen tank), udover papir- og osmosetest.